Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 1, aus laminiertem Polyester – Explosive Stoffe
12.33 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0,099 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11730234
|
Brady™
223589 |
100 mm | 100,00 mm |
433.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700204
|
Brady™
223551 |
297 mm | 297.00 mm | N/A | |||||
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
1 |
Laminiertes Polyester | |
0,099 mm | |
Diamantförmig | |
Schwarz auf orange |