Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.5 1 Explosive Substances Transport Signs
4.85 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0,099 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11740204
|
Brady™
223555 |
100 mm | Je 1 | 100,00 mm |
4.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11790234
|
Brady™
223595 |
100 mm | 250/Packung | 100,00 mm |
433.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11750204
|
Brady™
223556 |
200 mm | Je 1 | 200,00 mm |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11760204
|
Brady™
223557 |
297 mm | Je 1 | 297,00 mm |
13.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Specifications
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
1,5 1 |
Laminiertes Polyester | |
0,099 mm | |
Diamantförmig | |
Schwarz auf orange |