Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
4.85 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Dicke 0,099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Menge Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Menge Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11710204
Unterlagen ansehen
Brady™
223552
100 mm Je 1 100,00 mm
4.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11760234
Unterlagen ansehen
Brady™
223592
100 mm 250/Packung 100,00 mm
433.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11720204
Unterlagen ansehen
Brady™
223553
200 mm Je 1 200,00 mm
6.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11730204
Unterlagen ansehen
Brady™
223554
297 mm Je 1 297,00 mm
13.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Glanz
Dauerhaftes Acryl
-40 °C bis 110 °C
1,4 1
Laminiertes Polyester
0,099 mm
Diamantförmig
Schwarz auf orange