missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ LAG3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00003902-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Especificaciones
293T | |
LAG3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 39.1kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LAG3 antibody (Mfr. No. H00003902-B01) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
BC052589 | |
pCMV-LAG3 full-length | |
100 μl | |
Human |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 100UL LAG3 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Palabra de advertencia
- Achtung
Clasificación
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Consejos de prudencia
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido