Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container, BioTitan retainers, two ports, Luer locks
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
Marke: Thermo Scientific™ SH31292.11
Beschreibung
Der Thermo Scientific 2D Labtainer mit BioTitan BioProcess Container besteht aus Aegis 5-14 Folie, einer einbahnigen, fünflagigen Folie ohne tierische Bestandteile.
Zu den Merkmalen des Thermo Scientific 2D BPC-Systems gehören:
- Jetzt hergestellt mit dem BioTitan Haltevorrichtung, die eine überlegene universelle Retention bietet, welche das Risiko von Leckagen und Ausfällen am Anschlusspunkt minimiert
- Verwendung, um die mit wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung zu eliminieren und Kreuzkontaminationsrisiken zu reduzieren
- In einem ISO 7-konformen Reinraum unter cGMP-Bedingungen hergestellt
Anwendungen der Thermo Scientific 2D BPC umfassen:
- Gewinnung, Einspeisung und Probenahme in und aus Bioreaktoren und Fermentoren
- Puffer, Kulturmedien und Prozessflüssigkeitsvorbereitung und -Lagerung
- Chromatographieeinspeisung und Fraktionssammlung
- Gewinnung, Lagerung, und Transport von Arzneimitteln und Grundstoffen für Arzneimittel in großen Mengen
Anpassung von Standard-BPC-Systemen für optimierte Einwegtechnologie
Wählen Sie aus der branchenweit’größten Komponentenbibliothek mit über 20.000 einzigartigen Komponenten, die Folgendes enthalten:
- Anschlüsse: gerade, reduzierend, Winkelstücke, T-Stücke, X-Form und Kreuzform
- Verbindungsstücke: Schnellkupplungen, aseptische Verbindungsstücke, Verbindungsstücke mit und ohne Dampfdurchlass
- Filter: zur Reduktion der Gesamtkeimzahl; Filter mit Sterilisationsgütegrad und Belüftungsfilter
- Schläuche: thermoplastische Elastomere und platingehärtetes Silikon
- Probenanschlüsse: mit Septum sowie nadelfreie Anschlüsse
- Klemmen: Schiebe- und Quetschklemmen sowie Crimpschellen
Spezifikation
50 mL | |
TPE |