Learn More
Wasser in Laborgütegrad, Waternation
Artikelnummer. 17848030
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Laboratory Grade Water is Type1A Analar Water. Particle free and complies with the requirements of ASTM D1193-06.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen
  • Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
  • Garantierte Reinheitsgrade
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Hervorragende Preise
  • Konformitäts- und Analysenzertifikat
  • Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit <0.1 μS/cm
Güte Laboratory
Verpackung PET-Flaschen
Analysenzertifikat Yes
Menge 10 x 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie, HPLC, Spurenanalyse, Spektro-Fotografie, Elektrophorese