Learn More
BRAND™ Laborpinzette
Hergestellt aus PMP oder POM für Haltbarkeit und Beständigkeit.
Marke:  BRAND™ 113020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15281209
  • 42.05 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitze PMP-Pinzette, autoklavierbar bei121° C, Packung mit 10 Stück
  • Abgerundete POM-Pinzetten, glasfaserverstärkt, Packung mit 5 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abgerundet
250 mm
5
POM
Pinzette