Learn More
BRAND™ Laborpinzette
Hergestellt aus PMP oder POM für Haltbarkeit und Beständigkeit.
Marke: BRAND™ 112805
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitze PMP-Pinzette, autoklavierbar bei121° C, Packung mit 10 Stück
- Abgerundete POM-Pinzetten, glasfaserverstärkt, Packung mit 5 Stück
Spezifikation
Spitz | |
115 mm | |
10 |
PMP | |
Pinzette |