Learn More
KNF LABOPORT™ Vakuumpumpsystem
Chemiefestes Vakuumpumpsystem bestehend aus chemiefester Membran-Vakuumpumpe, Basisplatte, Abscheider saugseitig, Hochleistungskondensator druckseitig und Vakuum-Controller.
Marke: KNF 329849/338082
4634.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch beständiges Vakuumpumpensystem, bestehend aus chemisch beständiger Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheider auf Saugseite, Hochleistungskondensator auf Druckseite und ferngesteuertem Vakuumregler.
- Ideal für die Rotationsverdampfung und andere Anwendungen, bei denen die Steuerung des Vakuumniveaus wichtig ist.
Spezifikation
6 mbar | |
Bürstenlos, DC | |
CE | |
LABOPORT™ Vakuumpumpensystem SC 820 G | |
SC 820 G | |
13,35 kg | |
40 °C | |
20 LPM | |
50/60Hz | |
347 mm | |
Vakuumsystem | |
2 | |
Vakuumsystem für mehrere Anwender | |
0,1 bar | |
Je 1 |
Ferngesteuerter Vakuumregler | |
Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte, Abscheider auf Saugseite, Hochleistungskondensator auf Druckseite und Vakuumregler | |
347 x 260 x 416 mm | |
PTFE, FFPM | |
Weltweit | |
LABOPORT™ | |
5 °C | |
Gase und Dämpfe | |
416 mm | |
260 mm | |
IP30. | |
Ölfrei | |
2 | |
110/240 V | |
260 mm |