Learn More
Buerkle™ X100 Spoon spatula, LaboPlast, PS, 0,5 ml/17 mm
Kann als Probenlöffel oder zum Messen oder Übertragen kleiner Mengen verwendet werden. Bürkle™ LaboPlast™ Löffelspatel können auch als Schaber oder zum Mischen und Rühren verwendet werden.
Marke: Buerkle™ 5378-0031
25.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für den Einmalgebrauch entwickelt
- Beständig gegen Chemikalien und Korrosion
- Sterilisierte Version erhältlich
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
17 mm-Löffelmesser |
0,5 mL | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ X100 Spoon spatula, LaboPlast, PS, 0,5 ml/17 mm > 0,5 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur