Learn More
Heathrow Scientific™ CryoTags™
Geeignet für kryogene Bedingungen in Tiefkühlgeräten sowie zum Autoklavieren und Zentrifugieren und für Siedewasserbäder. Heathrow Scientific™ CryoTags™ haften auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen.
Marke:  Heathrow Scientific™ HEACRY-1000
Artikelnummer. 12378797
  • 53.55 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbeständigkeit -196 bis 150 °C
  • Flüssig- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C sowie Autoklaven und moderate Öfen bis 150° C
    • Chemisch inertes Polyester
    • Kryoröhrchen brechen bei niedrigen Temperaturen nicht ab
    • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Ätzmittel
  • Etikettenblätter blockieren Drucker nicht
  • Einzigartige Kombination erweitert und zieht sich bei Temperaturschwankungen zusammen
  • Autoklavierbar
  • Einwegartikel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
White
Blatt
Kryo-Etikett
Vials and Tubes
33 x 13 mm
33 mm
13 mm
Acrylic
Blank
Polyolefin
Unsteril
1000/Box
1.3 in.
0,5 in.