Learn More
Brady™ Kassette für Etikettenmaschine: Nylongewebe
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke:  Brady™ 143352
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12754049
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Nylongewebe
12,70 mm
12,70 mm
0,165 mm
Permanent
Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Nicht zutreffend
80 lb./in
-40°C bis +90°C
Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
0,75 in.
0,5 in.
0,0065 in.
19,05 x 12,7 mm (B x H)
Unsteril
Mattes Weiß
Rechteck
-40 bis +194 °F
UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D