Learn More
Brady™ Kassette für Etikettenmaschine: Nylongewebe
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke:  Brady™ 143354
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11982852
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Nylongewebe
9,53 mm
2,54 cm
0,165 mm
9,53 x 25,4 x 9,53 mm (B x H x Durchm.)
Unsteril
Mattes Weiß
Rechteck mit gerundeten Ecken
-40 bis +194 °F
UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D
Je 1
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
0,37 in.
1 in.
0,0065 in.
9,53 mm
Permanent
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
9,52 mm Durchm. Fläschchendeckel
80 lb./in
-40°C bis +90°C
Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen