Learn More
Labconco™ XPert™ Ausgleichsgehäuse – hoch, 3 ft.Weit
Gehäuse schützen den Anwender durch die Eindämmung von Pulvern, Partikeln und Dämpfen
Marke: Labconco™ 3930330
Requires :
FilterMate tragbare(r) Abluftfilter oder Ferngebläse, Arbeitsfläche, Sockelstütze, Luftkanäle – alle gesondert erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstvertreter.
Beschreibung
Mit ihrem niedrigen Profil leiten diese Gehäuse weniger temperierte Raumluft als herkömmliche Abzugshauben ab und sparen so Energie.Keine Schalter, Kabel oder Wartungsvorrichtungen, die erhebliche Kosten verursachen können.Die Geräte müssen entweder mit dem tragbaren FilterMate™ Abluftgerät, über das interne Ablaufsystem oder mit einem ferngesteuerten Gebläse entlüftet werden.Erhältlich mit und ohne integrierte Luftstromüberwachung.
- Ergonomische Luftfolie mit aerodynamischen Clean-Sweep™ Luftstromöffnungen
- Obere Verdünnungsluftzufuhr und Schiebefensterfolie; zonenperforiertes, schwenkbares hinteres Leitblech und Folien mit seitlichem Zugang
- Gletscherweiß und grau, Trockenpulver-beschichteter Aluminiumrahmen und hinteres Plenum und Leitblech aus Stahl; keine unzuverlässige Kunststoff-zu-Kunststoffverklebungen
- 0,25 in. dickes Sicherheitsglas an Fenstern vorne, seitlich und oben
- Ergonomisches, um 20° angewinkeltes und aufklappbares Fenster schwenkt nach oben; rastet in einer Beladungshöhe von 27,7 in. ein
- Rechteckige 2 × 10 in.-Auslassöffnungen mit Abdeckungen oben und unten
- Die Geräte müssen entweder mit dem tragbaren FilterMate™ Abluftgerät, über das interne Ablaufsystem oder mit einem ferngesteuerten Gebläse entlüftet werden
- Erhältlich mit und ohne integrierte Luftstromüberwachung
Guardian Jr. Luftstromwächter
- Überwacht kontinuierlich den Luftstrom
- Die grüne LED leuchtet, wenn sich der Luftstrom im Sollbereich befindet
- Die rote LED leuchtet und ein akustischer Alarm ertönt, wenn sich der Luftstrom außerhalb des Sollbereichs befindet
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Überwacht kontinuierlich den Luftstrom
- Digitale Anzeige der tatsächlichen Geschwindigkeit im vorderen Bereich
- Akustischer/visueller Alarm warnt den Anwender, wenn sich der Luftstrom außerhalb des Sollbereichs befindet
- RS-232-Kommunikationsanschluss zum Anschluss an den Computer; kann für externe Eingangsanschlüsse wie z. B. Nachtabsenkung oder externen Alarm und bis zu drei Ausgangsrelais konfiguriert werden
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse zur Montage
Bestellinformation
Optionales Zubehör für die Installation vor Ort: Leuchtstofflampen, Einlegeböden, Flaschenhalter und Gewebehalter, Übergangsadapter.Validierungspaket erhältlich mit Balance-Stabilität, Pulver-Rückhaltung und modifizierten Testberichten nach ASHRAE 110-1995; Protokoll zu Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ); Wartungsprotokoll.Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstvertreter.
Compliance
SEFA 1-2002; modifiziert ASHRAE™ 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993.Die Partikeleindämmung wird vom unabhängigen Unternehmen SafeBridge Consultants, Inc. überprüft
Spezifikation
Epoxidharz | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1 | |
23,4 in. | |
59,4 cm | |
29 x 3 x 32 in. (73,7 x 91,4 x 81,3 cm) | |
31,5 in. | |
81,3 cm | |
24,4 cm | |
73,7 cm | |
2 | |
160 lb. | |
36 in. | |
91,4 cm |
Epoxidharz-beschichtetes Aluminium | |
29 in. | |
73,6 cm | |
23,4 x 34,8 x 31,5 in. (59,4 x 88,4 x 80 cm) | |
32 in. | |
10 in. | |
80 cm | |
29 in. | |
Ohne Monitor | |
FilterMate tragbare/r Abluftfilter oder Ferngebläse; Arbeitsfläche; Sockelstütze; Luftkanäle. | |
73 kg | |
34,8 in. | |
88,4 cm |