Learn More
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
Artikelnummer. 11791549 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10-ml-Röhrchen
170-ml-Röhrchen
23-ml-Röhrchen
50 ml-Szintillationsfläschchen
Anzahl Plätze:
26
48
69
110
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke für die Verwendung mit RapidVap Vakuumverdampfungssystemen.
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke halten Glaswaren in RapidVap Vakuumverdampfungssystemen in Position. Für alle RapidVap Vakuumverdampfungssysteme ist ein Block erforderlich. Die Blöcke sind austauschbar. Kundenspezifische Blöcke für spezielle Glaswaren wie VOA-Fläschchen sind auf Anfrage erhältlich. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
†Für Röhrchen bis zu der angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.
‡Nur für Labconco Borosilikatröhrchen mit flachem Boden (siehe 16-315 und 78-79). Kann in RapidVap N2 Systemen auch Labconco Röhrchen mit Schaft verwenden (siehe 16-31573 bis -77 und16-317-17B, 17C).
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Durchmesser (metrisch) 1,6 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem
Aufnahmevermögen 23-ml-Röhrchen
Material PTFE-beschichtetes Aluminium
Anzahl Plätze 69
Typ Block
Volumen (metrisch) 23 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 7.4 lb
Gewicht (metrisch) 3,4 kg