Learn More
Labconco™ Kjeldahl Ersatzteile
Ersatzteile für Labconco Kjeldahl Aufschluss- und Destillationsgerät.
Marke: Labconco™ 2128800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Röhrchen verfügen über lange Hälse, runde, perforierte Böden und dicke Wände, um Druckschwankungen in der Destillationsphase zu vermeiden.Einteilig, Borosilikatglas.JJedes Röhrchen kann mit dem Etikett 21288-01 versehen werden.Sechs pro Paket.Zur Verwendung mit Labconco Kjeldahl Kombinationsgeräten mit Haube, Kjeldahl Aufschlusseinheiten, Kjeldahl Destillationseinheiten, offenen Kjeldahl Kombinationseinheiten und RapidStill IISpezifikation
Steigröhrchen | |
1,4 kg | |
RapidStill II-Einheit |
Borosilikatglas | |
3 lb. |