Learn More
Labconco™ Protector™ Handschuhbox aus Glasfaser mit Schutzgasatmosphäre und 2 Anschlüssen
Die beiden Anschlüsse der Labconco Protector™ Handschuhbox aus Glasfaser mit Schutzgasatmosphäre gewährleisten eine lecksichere Umgebung für die Arbeit mit kontaminationsempfindlichen Materialien.
23165.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Beleuchtungsart Fluoreszierend (2 x 25 W)
Material Glasfaser
Stromstärke 10 A
Tiefe (angloamerikanisch) 34,4 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Stützfuß, höhenverstellbar, mobile und stationäre Bodenständer, Inertgas zum Befüllen.
Produkte 1
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Steckertyp Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Steckertyp Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11711539
Unterlagen ansehen
Labconco™
5060031
CE UK-Stecker 208/230 V
23165.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die einteilige, geformte Glasfasereilage gewährleistet eine glatte, langlebige, chemisch beständige Oberfläche, die die Reinigung vereinfacht
  • Die Oberfläche aus trockenpulverbeschichtetem Stahl weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf
  • Zwei doppelt gerillte Handschuhanschlüsse mit einem Innendurchmesser von 8 in. aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen
  • Platzsparende Innen- und Außentüren an der Transferkammer
  • Vier manuelle Einlass-/Auslassventile, zwei an der Hauptkammer und zwei an der Transferkammer zum Evakuieren und Befüllen der Kammern
  • Zwei rückseitig montierte 0.75 in.-Klemmverschraubungsanschlüsse für Einlass und Auslass zum einfachen Anschluss an optionalen AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
  • Hält Sauerstoffkonzentrationen bis zu 0.4 ppm und Feuchtigkeitswerte bis zu 2 ppm aufrecht
  • Übertrifft die Einschlussbedingungen für die Atmosphäre der Klasse I bei geringer Sauerstoffdurchlässigkeit nach ISO 10648-2 (<0.3 ppm/min)
  • Analoge Druckmessgeräte für Haupt- und Transferkammer zur Überwachung der Druckniveaus im Inneren der Box
  • Werkseitig installierter, rückseitig montierter Druckentlastungsblasenzähler aus Edelstahl bei einer Wasserstandsanzeige von ±6 in.
  • Fluoreszierende Beleuchtung mit 120 Footcandle für hellen Innenraum
  • Der an der linken Wandseite angebrachte Innendurchgang mit Stecker ermöglicht die Installation einer optionalen Steckdose oder eines optionalen Durchgangsanschlusses vor Ort
  • Innensteckdose an der rechten Wand mit einer maximalen Stromkreislast von 10 A
  • Ein Paar Neoprenhandschuhe, 30 in. lang, undurchlässig für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
  • Großes Sichtfenster aus 0.75 in. dickem laminiertem Sicherheitsglas
  • Schwenkbare Innen- und Außentüren aus transparentem Acryl für die Transferkammer, gewichtsausgeglichen und mit Schnellverschlüssen ausgestattet
Certifications
CE-Konformitätskennzeichnung (internationale Modelle), ETL-gelistet (nordamerikanische Modelle)
Warranty
Ein Jahr Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Spezifikation
Handschuhbox
Glasfaser
34,4 in.
LCD-Anzeige
AtmosPure™ Re-Gen Gasreiniger
116,1 cm
1 Jahr
227 kg
35 in.
88,9 cm
Fluoreszierend (2 x 25 W)
10 A
87,4 cm
Empfindliche Materialien mit Schutzgasatmosphäre
45,7 in.
2
500 lb.
63,9 in.
162,3 cm