Learn More
Labconco™ Mobiler Tisch
Mobile Arbeitsstation, die dank Rollen bei Nichtgebrauch aus dem Sichtfeld entfernt werden kann
Marke: Labconco™ 8025000
Additional Details : Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
- Tragfähigkeit:400 lb. (181 kg)
- Quadratischer, Epoxidharz-beschichteter Stahlrahmen mit 1 in. (2,5 cm)
- Sicherer Transport von schweren und sperrigen Geräten
- Zwei offene Phenol-Einlegeböden mit Hochdruck-Melamin-Laminatoberfläche sind beständig gegenüber Flecken und Korrosion
- Rollen mit 4 in. (10 cm) Durchm.; zwei mit Feststellern
Bestellinformation
Gewicht:50 lb. (23 kg).
Serviceleistungen
Lebenslange Garantie.
Spezifikation
Epoxidharz-beschichteter Stahlrahmen | |
Epoxidbeschichtet | |
91,44 cm | |
88,9 cm | |
19 in. |
35 x 19 x 36 in. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm) | |
36 in. | |
35 in. | |
Stahl | |
48,26 cm |