Learn More
Labconco™ Labconco Deckel für Kammer mit -50 FreeZone 4,5 l
Deckel passen auf Trockenkammern und FreeZone Kollektorkammern.
Marke: Labconco™ 7730700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ersatzdeckel für FreeZone -50 °C-Gefriertrockner mit 4,5 l Volumen, die vor 2017 hergestellt wurden. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass das Teil mit dem Volumen und der Temperaturstufe Ihres FreeZone Gefriertrockners übereinstimmt.
Ersatzdeckel für FreeZone -50 °C-Gefriertrockner mit 4,5 l Volumen, die vor 2017 hergestellt wurden. Deckel passen auf Trockenkammern und FreeZone Kollektorkammern.Spezifikation
Deckel | |
Kammer für -50 FreeZone 4,5 l | |
1,1 kg |
4,5 L | |
2,5 lb. |