Learn More
Labconco™ IntelliSense™ Multi-Speed-Glasfasergebläse
Intelli-Sense Multi-Speed-Gebläse sind wetterfeste, nicht explosionsgeschützte Gebläse mit Direktantrieb, die über zwei oder drei Positionsschalter gesteuert werden
5115.00 CHF
Spezifikation
Pferdestärke | 1 hp |
---|---|
Produkttyp | Glasfasergebläse |
Frequenz | 50/60 Hz |
Motortyp | Energieeffizienter ECM-Motor mit Direktantrieb |
Haubenausführung | Mäßig bis stark korrosiv |
Includes: Speed control box for mounting on top of user-supplied fume hood, blower switch and label for multiple speed operation
Benötigt: Kanäle
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Drehzahlbereich | Spannung | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Drehzahlbereich | Spannung | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15953117
|
Labconco™
7181822 |
200 bis 1400 cfm | 300 bis 1400 U/min | 230 V | 95 lb. |
5115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Ideal für Dunstabzugssysteme in mäßig bis stark korrosiven Bedingungen.
- Der energieeffiziente ECM-Motor mit Direktantrieb verbraucht ein Drittel weniger Energie als Motoren mit Riemenantrieb
- Gehäuse aus geformtem, glasfaserverstärktem Polyester für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Pulverbeschichteter Stahlsockel und Wetterschutzhaube für eine lange Lebensdauer bei extremen Wetterbedingungen
- Thermisch geschütztes Gebläse mit automatisch gedämpften Drehzahlen, um eine Überlastung des Motors zu verhindern
- Variable Abluftausrichtung mit acht Auslasspositionen für Flexibilität bei der Installation
- Durch die Öffnungen und Lüftungsschlitze kann die Luft zirkulieren
- Ausbalancierte, vorwärts gekrümmte Laufräder aus Spritzguss-Polypropylen widerstehen korrosiven Atmosphären, arbeiten leise und sorgen für eine optimale Luftzufuhr
- Einlass- und Auslassdurchmesser sind so bemessen, dass sie für eine sichere Installation direkt mit Hart-PVC-Rohrmaterial verlegt werden können
- Die abnehmbare Wetterschutzhaube ermöglicht einfachen Zugang zu ECM-Motor und Laufradwelle
- Wenn das Gebläse ordnungsgemäß an den Kanälen installiert ist, liegen die Schallpegel zwischen 50 und 70 dba
- Haubenanwendung:Mäßig bis stark korrosiv
- Motorleistung:Gehäuse 1hp
Glasfasergebläse werden nicht für die Verwendung mit Perchlorsäure empfohlen.
Spezifikation
1 hp | |
50/60 Hz | |
Mäßig bis stark korrosiv |
Glasfasergebläse | |
Energieeffizienter ECM-Motor mit Direktantrieb |