Learn More
Labconco™ GLASS TRAP
Schützt den Behälter und den Deckel von CentriVap Kaltfallen vor korrosiven Stoffen.
Marke: Labconco™ 7397605
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schützt den Behälter und den Deckel von CentriVap Kaltfallen vor korrosiven Stoffen.
- Im Lieferumfang von CentriVap Acid Systems enthalten; als Zubehör für andere Systeme
- Nicht kompatibel mit Kaltfallen von vor 2005
Spezifikation
Überfüllungseinsatz | |
CentriVap™ Konzentrator-Kühlfalle | |
1,8 kg |
2550 mL | |
4 lb |