Learn More
Labconco™ Leitungsteile: Verbinder
Verbindungsstücke für Labconco Leitungen
710.00 CHF
Beschreibung
Pulverbeschichteter Stahl, Durchmesser 6 in., zum Anschluss der Handschuhbox an Leitungen, die an einem Ferngebläse angeschlossen sind. Das Ferngebläse muss auf das eingebaute Gebläse der Handschuhbox abgestimmt sein.Spezifikation
Hauben und Gehäuse |