Learn More
Labconco™ CentriVap™ Mikro-IR-Vakuumkonzentrator
Optimal für kleine Durchsätze und Probenmengen
9210.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | IR-emittierendes transparentes Glas |
---|---|
Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
Verdrängung | 5,5 l/min |
Display | LCD |
Lampen im Lieferumfang enthalten | Ja |
Includes: PTFE coated aluminum rotor for 24 × 1.5mL samples and a CentriZap™ micro IR strobe light to view samples while the rotor is spinning
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
14810511
|
Labconco™
7701035 |
230 V, 50/60 Hz | International – Britisch (Großbritannien) |
9210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Passt in enge Nischen und eignet sich ideal für kleine Durchsätze in Laboren für Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Genetik, Zellbiologie und Wirkstoffforschung. Aufgrund seines geringen Gewichtes von nur 20 lbs. kann dieser mittelgroße Konzentrator leicht von einem Labor zum anderen transportiert werden.
- Kompakte Abmessungen: 8,8 l × 10,4 W × 8,9 Zoll H (22,4 × 26,4 × 21,6 cm); Gesamttiefe einschließlich Glasfalle: 12,9 (32,8 cm)
- PTFE-beschichtete Kammer
- Der durchsichtige Infrarot-Glasdeckel leitet die Wärme an die Proben weiter, um die Verdampfung zu beschleunigen und Kreuzkontaminationen durch Kondensation zu reduzieren
- Integrierte PTFE-beschichtete Membranpumpe
- Mikroprozessorgesteuertes 300 W-Heizelement
- Zentrifugendrehzahl 1700 U/min
- Integriertes analoges Vakuummessgerät an der Vorderseite
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- 75 ml-Glasfalle
- Leiser Betrieb
- Schnelle Verdampfung
Bestellinformation
Ein CentriZap Micro IR-Stroboskop-Ersatzlicht (10-269-656) ist separat erhältlich.
Certifications
ETL-, ETL-C gelistet (115 V), CE-Kennzeichnung (230 V)
Spezifikation
IR-emittierendes transparentes Glas | |
5,5 l/min | |
Ja | |
160mbar. | |
Diaphragma | |
0 bis 99 Std. und 0 bis 59 Min. | |
Arbeitsfläche | |
8,8 in. | |
8,9 in. | |
10,4 in. | |
25 lbs. |
1,5 ml | |
LCD | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
Magnetischer Induktionsantrieb | |
1700 U/min | |
24,0 | |
1 Jahr | |
22,4 cm | |
22,6 cm | |
26,4 cm | |
11,3 kg |