Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Trockenverdampferblöcke
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Aluminiumblock mit 16 x 100 mm Außendurchmesser
Beschreibung
Hält Probenbehälter in RapidVap™ Vertex Trockenverdampfern an Ort und Stelle.
Aluminiumblock für Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 16 x100 mm. Für 50 Röhrchen.Alle RapidVap Vertex Trockenblockverdampfer benötigen einen Block (nicht im Lieferumfang enthalten). Blöcke aus festem Aluminium umfassen Griffe aus Edelstahl, um den Block in den Verdampfer und wieder aus diesem herauszuheben. Ein Anschluss mit einem Durchmesser von 0,21 in. (0,5 cm) in der oberen linken Ecke des Blocks dient zum Einsetzen des Temperaturfühlers für die Überwachung der Temperatur im oberen Block. Wählen Sie einen Block aus, der dem Außendurchmesser Ihres Probenbehälters möglichst genau entspricht. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | RapidVap Vetex Trockenverdampfer |
Aufnahmevermögen | 16 x 100 mm Außendurchmesser Röhrchen |
Material | Aluminium |
Anzahl Plätze | 16 |
Typ | Block |
Gewicht (angloamerikanisch) | 21 lb. |
Gewicht (metrisch) | 9,5 kg |