Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
272.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C. |
---|---|
Verdünnung | 10X |
Produkttyp | HIER |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |
pH | 10 |
Description
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
- 100x Stammlösung
- 100 Mm Tris-HCl-Puffer, pH 10.0
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei2 bis 8 °C. Bis zu 18 Monate lang stabil. Enthält keine Konservierungsmittel
Specifications
2 °C bis 8 °C. | |
HIER | |
10 |
10X | |
Immunhistochemie |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Tris-HCl Buffer
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride