Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
175.00 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Antigen MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4
Klon A103
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12612327
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-799-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12622327
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-799-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
523.00 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12602327
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-799-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL
846.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12682327
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-799-R7
Prediluted 7 mL
448.00 CHF
7 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12692327
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-799-RQ
Ready-to-Use 12 mL
544.00 CHF
12 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Host Species: Mouse
Clone: A103
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Dog. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant MART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and Melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Spezifikation
Spezifikation
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Recombinant MART-1 protein
A103
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology