Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
386.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Antigen Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1
Klon T9; same as 3E7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12630967
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-314-S1
Concentrated 500 μL
399.00 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12600967
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-314-RQ
Ready-to-Use 12 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12610967
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-314-S
Supernatant 1 mL
549.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hepatitis B virus causes type B hepatitis and it belongs to hepadnavirus family. It is spherical in shape with a diameter of 42nm. It contains a 27nm partially double stranded DNA core enclosed within a lipoprotein coat. The antigenic activity of the nucleocapsid core is designated as hepatitis B core antigen. The antigens in the outer surface are called as hepatitis B virus surface antigens. Core antigens are localized within the nuclei whereas the surface antigens are present in the cytoplasm of the infected cells. Antibodies to surface antigens appear in circulation at an early stage of infection whereas the antibodies to the core antigens are detected after several weeks.
Host Species: Mouse
Clone: T9; same as 3E7
Isotype: IgG1/λ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified HBVsAg, subtype ayw3
Positive Control: Hepatitis B virus infected liver
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR
Purified HbsAg, subtype ayw3
T9; same as 3E7
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease