Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
309.00 CHF - 631.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD68/Macrophage Marker Ab-3
Klon KP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12651317
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-397-P1
Concentrated 500 μL
488.00 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12621317
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-397-P
Concentrated 1 mL
631.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12601327
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-397-R7
Prediluted 7 mL
309.00 CHF
7 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12611327
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-397-RQ
Supernatant 12 mL
386.00 CHF
12 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD68/Macrophage Marker Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Subcellular fraction of human alveolar macrophages
KP1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic