Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Caldesmon, HMW, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Caldesmon, HMW Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
179.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Antigen Caldesmon, HMW Ab-1
Klon h-CALD
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12659186
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1169-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
179.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12679186
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1169-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
477.00 CHF
500 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12649186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1169-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL
605.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Caldesmon is a developmentally regulated protein involved in smooth muscle and non-muscle contraction. Two closely related variants of human caldesmon have been identified which differ in their eletrophoretic mobility and cellular distribution. The h-caldesmon variant (120-150kDa) is predominantly expressed in smooth muscle whereas l-caldesmon (70-80kDa) is found in non-muscle tissue and cells. Neither of the two variants has been detected in skeletal muscle.
Host Species: Mouse
Clone: h-CALD
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Crude human uterus extract
Molecular Weight: 150kDa (h-caldesmon)
Positive Control: Uterus
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Caldesmon, HMW Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Crude human uterus extract
h-CALD
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology