Learn More
OHAUS™ Laborheber
OHAUS™ Laborheber bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke:  OHAUS™ 30400002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742419
  • 272.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laborheber
Fasst bis zu 60.33 kg
Plattform 152 x 152 (L x B)
Edelstahl
76 bis 248 mm