Beschreibung
- SureGrip Haken mit patentiertem Design zum sicheren Halten von Glaswaren an ihrem Platz
Spezifikation
Zubehör | |
Blau, Grün | |
ABS-Kunststoff | |
Unsteril | |
Kurze Stiftklammern: 137,16 x 10,16 x 19,81 mm; lange Stiftklammern: 175,26 x 10,16 x 19,81 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Laborglaswaren | |
Keine | |
Labortrockner-Rack (120791 F) | |
Kurze Stiftklammern: 5,4 x 0,4 x 0,78 in.; lange Stiftklammern: 6,9 x 0,4 x 0,78 in. |