Learn More
L-Valin-ethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Valine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
Strukturformel | (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl |
IUPAC-Name | Ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid |
Formelmasse | 181.66 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +6.7° (c=2 in H2O) |