Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyrosin ist eine polare, natürlich vorkommende, nicht essentielle Aminosäure. Sie wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Tyrosin ist eine polare, natürlich vorkommende, nicht essentielle Aminosäure. Sie wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine disodium salt dihydrate |
Farbe | Braun bis Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)Propansäure-Dihydrat-Dinatrium |
Formelmasse | 261.18 (225.15 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 100 g |
Optische Drehung | −13° (c=4 in Water) |
Empfindlichkeit | Very Hygroscopic |
Physikalische Form | Pulver |