Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, Zellkultur-Reagenz
Catalog Number 15415729
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
60-18-4
C9H11NO3
181.19
MFCD00002606
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
6057
CHEBI:17895
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
60-18-4
C9H11NO3
181.19
MFCD00002606
OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
6057
CHEBI:17895
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun bis Weiß
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Formelmasse 181.19
Güte Zellkulturreagenz
Menge 100 g
Optische Drehung −11° (c=4 in 1N HCl)
Physikalische Form Pulver