Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophanol, 97 %
Artikelnummer. 15499028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
L-Tryptophanol is an amino acid used in the construction of peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tryptophanol ist eine Aminosäure, die beim Aufbau von Peptiden und Proteinen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 11.4 g/l bei 25 °C
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2899-29-8
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.25
MDL-Nummer MFCD00037970
InChI-Schlüssel UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tryptophanol, h-tryptophanol, l---tryptophanol, tryptophanol, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, s-2-amino-3-3-indolyl-1-propanol, s---2-amino-3-3-indolyl propanol, tryptophanol, l, 2-amino-3-1h-indol-3-yl-propan-1-ol
PubChem CID 6951149
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
SMILES NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophanol
Farbe Braun
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 11.4g/L (25°C).
Menge 1 g
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit