Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Serine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 160.0°C to 165.0°C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
Beilstein | 04, 506 |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Spezifische Drehung | + 4.50 |