Learn More
L-Serin-Benzylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422150
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60022-62-0
Summenformel C10H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
MDL-Nummer MFCD00038955
InChI-Schlüssel MGZWCDQAKCHOBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine benzyl ester hydrochloride, h-ser-obzl.hcl, ser bzl .hcl, h-ser.obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, phenylmethyl ester, hydrochloride, l-serinebenzylesterhydrochloride, h-ser-obzl. hcl, pubchem19043, h-ser-obn hydrochloride
PubChem CID 12930233
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Benzyl-2-amino-3-hydroxypropanoat-Hydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 231.68
Optische Drehung −12° (c=4 in Water)
Reinheit (%) 98%