Learn More
Gibco™ L-Selenomethionine
L-Selenomethionin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die Selen enthält und häufig zur Markierung von Proteinen verwendet wird, um die strukturelle Bestimmung durch Röntgenkristallographie zu erleichtern.
Marke: Gibco™ A39247
Additional Details : Gewicht : 0.02990kg
Beschreibung
Selenomethionin ist ein Antioxidans und erhöht nachweislich Glutathion-Peroxidase-Aktivität in EndothelzellenSpezifikation
(S)-2-Amino-4-(Methylseleno)Butansäure | |
MFCD00037210 | |
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O | |
196.12 | |
250 mg | |
Nasseis |
C5H11NO2Se | |
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N | |
(2S)-2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid | |
>98% | |
Pulver |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.