Learn More
Masterflex™ L/S™ Austauschendglockenbaugruppen für Standardpumpenköpfe
Masterflex™ L/S™ Austauschendglockenbaugruppen für Standardpumpenköpfe verlängern die Lebensdauer von Standardpumpenköpfen
Marke: Masterflex™ 07014-81
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzteile, um die Pumpenköpfe über einen längeren Zeitraum in Betrieb zu halten
- Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
- Wählen Sie die Ersatzteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
- Geeignet für den Einsatz mit L/S™ Standardpumpenköpfen
Spezifikation
CRS-Rotor, L/S 14-Schläuche | |
L/S™ Standard-Pumpenköpfe 07014-00, 07014-20, 07014-70 und 07014-72 | |
Austausch-Endglockenbaugruppe |
Polycarbonat | |
L/S 14 |