missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenköpfe mit langer Welle sind ideal für Flüssigkeitstransferanwendungen, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Marke: Masterflex™ 07016-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
- Die Standardköpfe sind präzise geformt und passen so für eine einzelne Schlauchgröße
- Der Pumpenkopf ist kompakt und einfach in der Konstruktion
- Schlauchein- und ausgang befinden sich auf der gleichen Seite, was ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist
- Die Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
- Geeignet für die Verwendung mit L/S™ Schläuchen der Größen 16 oder 24
- Passend für eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung von Masterflex Pumpen zu gewährleisten
- Zum Einsatz mit Masterflex L/S™ Pumpenantrieben, die einen langwelligen Pumpenkopf benötigen
- Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standardwellenantrieben kompatibel
Spezifikation
1:1 Gear Ratio | |
Fluid transfer that requires high accuracy and repeatability | |
Polycarbonat | |
3 | |
L/S™ 16 | |
Cold-Rolled Steel |
0.8 bis 480 ml/min | |
L/S™ Pumpenantriebe, die einen Pumpenkopf mit langer Welle benötigen | |
1 | |
Fixed | |
Langwelle | |
0,02 bis 600 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur