Learn More
Masterflex™ Tragbare L/S™ Probenahmepumpe
Die tragbare Masterflex™ L/S™ Probenahmepumpe ist vielseitig und daher ideal für den Feldeinsatz
Marke: Masterflex™ 07571-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügt über ein Ein-Gang-Potentiometer für die Drehzahlregelung, eine Betriebsanzeige und einen Ein-/Rückwärtsschalter mit drei Stellungen
- Umkehrbarer Durchfluss und Vorfüll-/Spülfunktion
- Enthält einen Masterflex™ L/S™ Easy-Load Pumpenkopf
- Auch für Masterflex™ L/S™ Standard-Pumpenköpfe geeignet (separat bestellen)
- Schwimmt bis zu 30 Minuten bei geschlossenem und verriegelten Gehäuse, wenn sie ins Wasser fällt
- Das IP54-geschützte Bedienfeld schützt vor schlechtem Wetter und Spritzwasser
- Wiederaufladbarer Akku – ideal für den Feldeinsatz
Spezifikation
Flüssigkeitstransfer, Arbeiten im Außeneinsatz | |
Anwendungsabhängig | |
120 bis 2,0 ml/min |
IP54-zertifizierte Steuertafel | |
Tragbar |