Learn More
Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf
Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenköpfe sorgen für pulsationsarmen, synchronen Durchfluss ohne Kartuschen
Marke:  Masterflex™ 07536-02
Artikelnummer. 11875571
  • 1570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch Rotoren, Lager und Walzen aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium für einen zuverlässigen Dauerbetrieb geeignet
  • Durchflussbereich 0,045 bis 2.300 ml/min pro Kanal – Die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs und der Schlauchgröße ab
  • Stapelbare 2-, 4- oder 8-Kanal-Köpfe für bis zu 24 Kanäle
  • Einfache Schlauchinstallation – Laden Sie die Schläuche, verriegeln Sie das Verschlussbett und lassen Sie die Pumpe laufen
  • Drei Walzenköpfe für höhere Durchflussraten
  • Kompatibel mit L/S™ Antrieben mit zwei oder mehr Pumpenköpfen und mindestens 1/10 PS
Spezifikation
Spezifikation
(75 x 114 x 76 mm)
Zweistopp-Schlauchsätze:L/S, L/S 24, L/S 35
2-Kanal
Befestigt
0,02 bis 600 U/min
0,045 bis 2.300 ml/min
Eloxiertes Aluminium
Edelstahl 3