Learn More
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf für Hochleistungsschläuche
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
Marke: Masterflex™ 77200-52
356.60 CHF gültig bis 2025-01-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21645" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche mit automatischer Retention fixieren Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher an ihrem Platz - Schläuche einfach aufstecken und Pumpe starten!
- Vierrollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
- Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer.
- Polyphenylensulfid (PPS)-Gehäuse mit einem Rotor aus Edelstahl oder aus kaltgewalztem Stahl — Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
- Modell 77201-60 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
- Jeder Pumpenkopf ist für die folgenden Schlauchgrößen geeignet: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Spezifikation
1.7 bis 2900 ml/min | |
Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge | |
1 | |
Feststehend/befestigt | |
12.1 cm | |
Je 1 | |
L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36 | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Polyphenylensulfid |
Für Hochleistungsschläuche | |
77200-52 | |
4 | |
7 cm | |
12.7 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Easy-Load II Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |