Learn More
Masterflex™ Analoger L/S™ Modularantrieb mit variabler Drehzahl
Analoge Masterflex™ L/S™ Modularantriebe mit variabler Drehzahl verfügen über einen breiten Durchflussbereich und einfache Steuerungen
Marke:  Masterflex™ 07559-15
Artikelnummer. 15518551
  • 1825.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Antriebe mit variabler Drehzahl verfügen über einen größeren Drehzahlbereich, entsprechen der ETL/CE-Einstufung und sind somit ein perfektes Upgrade für Antriebe mit fester Drehzahl
  • Zur Steigerung der Flexibilität passen alle L/S Pumpenköpfe auf diese Antriebe
  • Durchflussbereich 0,06 bis 3400 ml/min – Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Schlauchkopf und der Schlauchgröße ab
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
  • Motor und Steuerung werden einzeln über ein 6 ft. (1,9 m) langes Kabel angeschlossen. Platzieren Sie die Komponenten so, wie es praktisch oder räumlich passend ist
  • Einstufige Drehzahlregelung und Ein/Aus-Schalter mit grüner Stromanzeige – Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
  • Der 1/10 PS-Umkehrmotor verfügt über Sanftanlauf und Gegen-EMK für die eine ±2 %-Drehzahlregelung
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl ist gemäß IP33 vor senkrecht herabfallendem Wasser geschützt
  • 230 V AC-Modelle sind CE-gekennzeichnet und entsprechen den EU-Normen
Spezifikation
Spezifikation
1,2 Ampere
Regler:(204 x 164 x 87 mm), Motor:(198 x 97 x 115 mm)
0,21 bis 580 ml/min
Netzkabel (1,8 m), US-Standardstecker (115 V AC), IEC 320/CEE22-Buchse (230 V AC). Die Pumpen werden mit einem speziell für das Zielland bestimmten Kabel-/Steckerset geliefert
1/10 PS
Ja, Motor
Geeignet für Standard-, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High-Performance, Cartridge, Mehrkanal-, PTFE-Schlauch- und PTFE-Membran-Pumpenköpfe
1 bis 100 U/min
Analoge variable Drehzahl
230 VAC
Schutzart IP33: Controller, Antrieb und Motor
Edelstahl, Aluminium
4 akzeptiert
± 2%
75 Watt (Motor)