Learn More
L-Phenylalanin, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Phenylalanin |
CAS | 63-91-2 |
Summenformel | C9H11NO2 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | L-Phenylalanin, Phenylalanin, s-2-Amino-3-Phenylpropansäure, 3-Phenyl-l-Alanin, s-Phenylalanin, 3-Phenylalanin, 2S-2-Amino-3-phenylpropansäure, s-2-Amino-3-Phenylpropionsäure, beta-Phenyl-L-Alanin, h-phe-oh |
InChI-Schlüssel | COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-3-phenylpropansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.19 |
PubChem CID | 6140 |