Learn More
L-Noradrenalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458879
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Noradrenalin dient als adrenerger Neurotransmitter. Sie fungiert als demorylierter Vorläufer von Epinephrin (Adrenalin). Es wird auch zur Behandlung von Menschen mit niedrigem Blutdruck als sympathomimetisches Medikament verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Noradrenaline
CAS 51-41-2
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Summenformel C8H11NO3
MDL-Nummer MFCD00025592
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4231961
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,6695
Synonym norepinephrine, l-noradrenaline, levarterenol, arterenol, noradrenaline, levophed, --norepinephrine, l-norepinephrine, r-noradrenaline, r-norepinephrine
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkali and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in water,ethanol and diethyl ether.
InChI-Schlüssel SFLSHLFXELFNJZ-QMMMGPOBSA-N
Optische Drehung −45° (c=5 in 0.5N HCl)
SMILES NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-Name 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
PubChem CID 439260
ChEBI CHEBI:18357
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Noradrenaline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Norepinephrine