Learn More
L-NMMA acetate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Competitive, irreversible inhibitor of all three NOS isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-NMMA acetate |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 248.28 |
Reinheit (%) | >98% |