Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Nicotin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 11652699
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Laboruntersuchungen wiesen nach, dass L-Nikotin (CAS-Nr. 54-11-5) das Rauchbedürfnis verringert.Es wird auch als 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin bzw. (S)-(-)-Nikotin bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L-Nikotin ist ein natürlich vorkommendes Alkaloid aus der Pflanzenfamilie der Nachtschattengewächse.
  • Es wird auch als 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin oder (S)-(-)-Nikotin bezeichnet
Anwendungen
  • Laboruntersuchungen wiesen nach, dass L-Nikotin das Rauchbedürfnis verringert.
  • Darüber hinaus zeigten sie, dass es kognitive Funktionen wie das Gedächtnis verbessert
  • Studien zeigten, daß niedrigere Konzentrationen des Nikotins in Form von Kaugummi ebenfalls beim Beseitigen des Rauchbedürfnisses helfen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-11-5
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
InChI-Schlüssel SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC-Name 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Chemischer Name oder Material L-Nicotine
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Braun oder farblos bis Gelb
Dichte 1.0150g/mL
Siedepunkt 247.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5255 to 1.5275
Menge 500 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Relative Dichte 1.015
Spezifischer Drehzustand −166.00 (20.00°C c=neat)
Spezifische Drehung − 166.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Nicotine
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.