Learn More
L-Methioninol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Methioninol |
Infrarotspektrum | Echt |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Drehung | -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol) |
Spezifischer Drehzustand | −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH) |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Methioninol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.