Learn More
Gibco™ L-Methionin (Methyl-13C)
L-Methionin ist eine häufig vorkommende, schwefelhaltige Aminosäure, die oft für die isotopische Markierung von Methionin-Proteinresten in NMR-Spektroskopiestudien verwendet wird.
Marke: Gibco™ A39248
Additional Details : Gewicht : 0.01430kg
Beschreibung
Methionin ist ein gebräuchlicher Methylgruppen-Donor für verschiedene Substrate wie Kreatin, Adrenalin, Ergosterol und Cholin.
EC-Nummer: 200-562-9 (unmarkiert)
Spezifikation
(S)-2-Amino-4-(Methylmercapto)Buttersäure/L-2-Amino-4-(Methylthio)Cutansäure | |
>98% | |
Pulver |
150.2 | |
225 mg | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.